Documentos Principais
27031
Supelco
Frascos, tampa de rosca, vidro transparente (somente o frasco-ampola)
volume 4 mL, clear glass vial, thread for 13-425, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E. × A × D.I.
15 mm × 45 mm × 8 mm
volume
4 mL
conector
thread for 13-425
Adequação
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)