Documentos Principais
27091-U
Supelco
Tampa de rosca, parte superior sólida com revestimento em PTFE, embalagem com 100
solid green melamine resin cap, F217/PTFE liner, for use with 2 mL vial (standard opening with 8-425 thread)
Sinônimo(s):
Solid Top PTFE Screw Cap
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
F217/PTFE liner
solid green melamine resin cap
Características
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
49 °C temp. limit
conector
thread for 8-425
compatibilidade
for use with 2 mL vial (standard opening with 8-425 thread)
Descrição geral
As tampas plásticas Thermoset verdes com revestimento de PTFE F-217 são conhecidas por oferecer a mais ampla gama de compatibilidade química e por serem as tampas de plástico mais tolerantes à temperatura. A cor verde identifica facilmente o sistema de revestimento de PTFE. Os revestimentos de PTFE com fundo de espuma F-217 resistem ao ataque de praticamente todos os compostos químicos em temperatura ambiente e proporciona resiliência contra odores e impacto para uma vedação hermética, com uma baixa taxa de transmissão de umidade. O F-217 tem um núcleo de espuma de baixa densidade entre duas camadas sólidas de LDPE (polietileno de baixa densidade). Alguns usos dessas tampas revestidas com F-217/PTFE incluem amostras laboratoriais analíticas, compostos químicos de alta pureza, solventes ácidos fortes, amostras ambientais, produtos farmacêuticos e reagentes para diagnóstico.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)