Documentos Principais
23205-U
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack), well opening 15.5 mm, pkg of 5 ea
Sinônimo(s):
VIAL RACK,15 & 16MM VIALS,5/CS
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
red polypropylene rack
descrição
vial size: 4 mL
Características
positions 48 vials per rack
embalagem
pkg of 5 ea
suporte C × L × A
268 mm × 95 mm × 30 mm
abertura do poço
15.5 mm
compatibilidade
for use with 15-16 mm diameter vial (48 vials per rack)
Descrição geral
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)