Documentos Principais
57098
Supelco
Female Luer Cap
polypropylene, configured for capping luer tips, pkg of 12 ea
Sinônimo(s):
Luer Plugs & Caps
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
embalagem
pkg of 12 ea
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
compatibilidade
configured for capping luer tips
for use with Supelco Visidry Drying Attachment
Descrição geral
Use to close Luer port. Polypropylene.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)