Documentos Principais
Z120960
Syringe pressure caps
sterile
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 144,00
R$ 144,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 144,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.03
R$ 144,00
Check Cart for Availability
Materiais
polyolefin
esterilidade
sterile
embalagem
bag of 100 ea
Descrição geral
Disposable. For use with Luer lock or regular Luer syring tips, covers entire Luer skirt of syringe.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)