Documentos Principais
57020-U
Supelco
SPE Tube Adapter
SPE Tube Adapter
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
for use with 1, 3, & 6 mL tubes, pk of 12
Sinônimo(s):
SPE cartridge tube Adaptor (1, 3, & 6 mL)
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pk of 12
Nível de qualidade
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
conector
1, 3, & 6 mL male adapter for 1, 3, & 6 mL 1, 3, or 6 mL SPE tube
female Luer bore
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with 1, 3, & 6 mL tubes
Descrição geral
Tube adapters serve many purposes. They can be used to stack one SPE tube on top of another to provide different selectivities. A larger empty syringe barrel can be stacked on top of a smaller SPE tube to act as a larger load reservoir. Or, they can serve as an adapter for positive pressure methods (e.g. from a syringe or air/ N2 line).
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review