Documentos Principais
504351
Supelco
Male Luer Plug
configured for plugging luer holes, pkg of 12 ea
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 12 ea
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
compatibilidade
configured for plugging luer holes
Descrição geral
Male Luer plug is used to seal the inlet sampling cap which serves as an accessory for thermal desorption system storage containers.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)