Documentos
22971
Evaporador/concentrador Mini-Vap de seis portas
Mini-Vap L × W 7 1/2 in. (19 cm) × 1 1/2 in. (4 cm), for use with 1-250mL containers, pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
Mini Vap 6 mv cada
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
embalagem
pkg of 1 ea
Mini-Vap C × L
7 1/2 in. (19 cm) × 1 1/2 in. (4 cm)
base A
3/4 in. (2 cm)
compatibilidade
for use with 1-250mL containers
Descrição geral
O Mini-Vap inclui uma válvula agulha para a medição de partículas finas do ar ou gás de secagem nitrogênio. Ideal para diversos fins em termos de evaporação e concentração.
O concentrador/evaporador Mini-Vap de seis portas (22971) processa seis frascos ou recipientes de tamanho reduzido por vez. É fornecido com seis agulhas de aço inoxidável, válvula agulha de controle fino e 0,9 metro (3 pés) de mangueira de plástico.
O Mini-Vap inclui uma válvula agulha para a medição de partículas finas do ar ou gás de secagem nitrogênio. Ideal para diversos fins em termos de evaporação e concentração.
O concentrador/evaporador Mini-Vap de seis portas (22971) processa seis frascos ou recipientes de tamanho reduzido por vez. É fornecido com seis agulhas de aço inoxidável, válvula agulha de controle fino e 0,9 metro (3 pés) de mangueira de plástico.
O Mini-Vap ajustável (22970) é um concentrador/evaporador versátil que pode ser usado com um único recipiente. Seu design exclusivo acomoda recipientes de qualquer tamanho, desde o menor frasco-ampola até um béquer de 250 ml.
Aplicação
O evaporador mini-vap de seis portas foi usado para a evaporação de solventes durante a análise de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos usando GC equipada com detector de ionização por chama.
produto relacionado
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Multifactorial optimization approach for determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in sea sediments of Turkish Mediterranean coast.
Tuncel, Semra G., and Tansel Topal
American Journal of Analytical Chemistry, 2.07, 783-783 (2011)
Conteúdo relacionado
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.