506516
Ácido sulfúrico
10 % (v/v) in methanol, for GC derivatization
Sinônimo(s):
Sulfuric acid solution, Sulfuric acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
for GC derivatization
descrição
Esterification reagent
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
embalagem
pkg of 6 × 5 mL
box of 6 ampules (5mL each)
concentração
10 % (v/v) in methanol
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)