339741
Ácido sulfúrico
99.999%
Sinônimo(s):
Sulfato de di-hidrogénio, Óleo
About This Item
Produtos recomendados
Agency
suitable for SM 5210
Nível de qualidade
densidade de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 146 °C)
descrição
Nominally 95-98% H2SO4
Ensaio
99.999%
Formulário
viscous liquid
cor
clear
pH
1.2 (5 g/L)
p.e.
~290 °C (lit.)
solubilidade
water and organic: soluble
densidade
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Como catalisador na esterificação de ácido acético e palmítico.
- Como solvente na síntese de sulfeto de tecnécio binário por meio da reação de pertecnetato e sulfeto de hidrogênio.
- Como um agente desidratante, catalisador e reagente ativo na indústria química.
- Para preparar um composto de sílica e ácido sulfúrico, que é usado como catalisador na síntese orgânica.
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.