252549
Formaldeído
ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Sinônimo(s):
Formalina
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.03 (vs air)
pressão de vapor
52 mmHg ( 37 °C)
52 mmHg ( 37 °C)
forma
liquid
temperatura de autoignição
572 °F
contém
10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
concentração
36.5-38.0%
37 wt. % in H2O
Impurezas
≤0.006 meq/g Titr. acid
resíduo de ignição
≤0.005%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.3765
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
adequação
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
chave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
forma física
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?