The method to determine isotopic purity is Mass Spectrometry. This product is an M-Clarity level 200 item. The analytical methods are considered proprietary. Please see the link below to a sample Certificate of Analysis that notes they method:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/48/487090/487090-BULK_______MBBC8728__.pdf
487090
Água-18O
99 atom % 18O
Sinônimo(s):
18O Labeled water
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Normalized with respect to hydrogen
Nível de qualidade
pureza isotópica
99 atom % 18O
Formulário
liquid
p.e.
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.11 g/mL at 20 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[18OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-NJFSPNSNSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
-
Mit welcher analytischen Methode wird die Isotopenreinheit geprüft?
1 answer-