Documentos Principais
258105
Sigma-Aldrich
Ácido sulfúrico
Sulfuric acid
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
ACS reagent, 95.0-98.0%
Selecione um tamanho
500 ML
R$ 177,00
100 ML
R$ 258,00
500 ML
R$ 267,00
1 L
R$ 292,00
2.5 L
R$ 675,00
4 X 100 ML
R$ 707,00
2.5 L
R$ 874,00
6 X 500 ML
R$ 1.676,00
6 X 500 ML
R$ 2.455,00
R$ 177,00
Previsão de entrega em19 de fevereiro de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 ML
R$ 177,00
100 ML
R$ 258,00
500 ML
R$ 267,00
1 L
R$ 292,00
2.5 L
R$ 675,00
4 X 100 ML
R$ 707,00
2.5 L
R$ 874,00
6 X 500 ML
R$ 1.676,00
6 X 500 ML
R$ 2.455,00
About This Item
Fórmula linear:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
R$ 177,00
Previsão de entrega em19 de fevereiro de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 1613
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
densidade de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 146 °C)
descrição
Free from suspended or insoluble matter
Nominally 95-98% H2SO4
Ensaio
95.0-98.0%
Formulário
liquid
resíduo de ignição
≤5 ppm
cor
APHA: ≤10
pH
1.2 (5 g/L)
p.e.
~290 °C (lit.)
densidade
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
MnO4- reducers: ≤2 ppm
chloride (Cl-): ≤0.2 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.5 ppm
traços de cátion
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Hg: ≤5 ppb
NH4+: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O ácido sulfúrico pode ser usado como catalisador:
  • Na hidrólise de sais de nitroalcanos primários ou secundários em aldeídos ou cetonas.
  • Na hidrólise seletiva de nitrilas a amidas.
  • Sintetizar amidas de t-alquilcarbinaminas por meio da reação de Ritter entre nitrilas e alcenos.
  • Para preparar 3,4-dialquil-2(5H)-furanonas por carbonilação de αβaldeídos insaturados.
  • Na nitração de carbociclos aromáticos e compostos heteroaromáticos.
  • Na síntese de cetona Friedel-Craft usando anidridos via reação de α-amidoalquilação.
O H2SO4 também pode ser usado nas seguintes reações:
  • Reações de adição de′Michaels
  • Reações de substituição eletrofílica
  • Esterificação de ácidos aromáticos altamente impedidos
  • Reação de condensação de Aldol
  • Rearranjo de Beckmann
  • Reação de Hofmann-Loffler-Freytag
  • Isomerização
  • Desidrogenação
  • Sulfonação
Outras notas
As especificações da ACS são iguais à do produto 320501
4 l e 4×4 l são envasados em frascos de polietileno
Números de estoque SKU com -PC são embalados em frascos de vidro revestidos de PVC.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Tim Olding et al.
Physics in medicine and biology, 56(5), 1259-1279 (2011-02-03)
This work develops imaging protocols for improved dose readout of a Fricke-xylenol orange-gelatin (FXG) gel-filled 1 L polyethylene terephthalate (PETE) jar dosimeter using a commercial Vista(TM) cone-beam optical computed tomography (CT) scanner from Modus Medical Devices Inc. (London, ON, Canada).
Determination of mercury in natural waters and effluents by flameless atomic absorption spectrophotometry.
S H Omang
Analytica chimica acta, 53(2), 415-419 (1971-02-01)
Self-Ordering of Cell Arrangement of Anodic Porous Alumina Formed in Sulfuric Acid Solution.
Masuda H, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 144(5), L127-L130 (1997)
Investigation of the kinetics and mechanism of the anodic oxidation of aniline in aqueous sulfuric acid solution at a platinum electrode.
Mohilner DM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 84(19), 3618-3622 (1962)
Jing Li et al.
Journal of chromatography. A, 1404, 39-43 (2015-06-09)
The paper reports on a novel method for rapid determination of carbonyl in lignins by headspace gas chromatography (HS-GC). The method involves the quantitative carbonyl reduction for aldehydes in 2min at room temperature or for acetones in 30min at 80°C
Artigos
High-Performance Thin-Layer chromatography (HPTLC) quantification of methylglyoxal (MGO) in complex and matrix rich manuka honey offering quick sample preparation, high-matrix tolerance, and high-throughput.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Protocolos
Derived from procedure SSPHYT02. Includes template updates to current SOP specifications and incorporation of notes into the procedure.
To measure 5′-nucleotidase activity, this procedure uses adenosine 5’-monophosphate and a color reagent to create a standard curve for determining the micromoles of phosphorus liberated.
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. Is the range of concentration listed have to do with volume or will an exact percentage be available on the bottle when received for the purposes of further dilution.
    1 answer
    1. The specification for this product (95.0 to 98.0 percent) is for the weight percent of the sulfuric acid; the remaining 2 to 5 percent by weight is water. The lot-specific weight percent is reported as the Purity by Sodium Hydroxide (NaOH) titration on the certificate of analysis for each lot. The result is not printed on the bottle. Practically speaking, whether the percentage is 95.0 percent or 98.0 percent or somewhere in between, the material would be handled the same way.
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  4. Difference between 258105-500ML, and 258105-500ML-PC, Mainly the PC part of the partnumber.
    1 answer
    1. Product 258105-500ML is packaged in a poly bottle, The package sizes listing the -PC suffix, including 258105-500ML-PC, are packaged in PVC-coated glass bottles.
      Helpful?
  5. What is Sulfuric acid, Product 258105, dissolved in?
    1 answer
    1. This material is not dissolved in anything.  Rather it is pure sulfuric acid, which is a liquid at room temperature.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  7. How was the concentration of Sulfuric acid, Product 258105, calculated?
    1 answer
    1. The molarity is calculated using the following equation:molarity=[(1000 X Density)/molecular weight] X (percent purity/100).
      Helpful?
  8. What is the concentration of Sulfuric acid, Product 258105, in moles per liter (M)?
    1 answer
    1. This material has a calculated, theoretical concentration of 18 M.
      Helpful?
  9. How is Sulfuric acid, Product 258105, to be stored?
    1 answer
    1. This material is a room temperature storage item.
      Helpful?
Reviews
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 2 Ratings-Only Reviews