Documentos
1.12080
Supelco
Sulfuric acid
98%, for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Ácido sulfúrico
About This Item
Fórmula linear:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
231-639-5
NACRES:
NA.21
product name
Ácido sulfúrico 98%, for analysis EMSURE®
densidade de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥98% (alkalimetric)
forma
liquid
Impurezas
≤0.0002% Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
resíduo de ignição
≤0.0005%
cor
APHA: ≤10
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pb
~290 °C (lit.)
pf
-20 °C
densidade
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.00001%
nitrate (NO3-): ≤0.00002%
phosphate (PO43-): ≤0.00005%
traços de cátion
Ag: ≤0.000002%
Al: ≤0.000005%
As: ≤0.000001%
Ba: ≤0.000005%
Be: ≤0.000001%
Bi: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00002%
Cd: ≤0.000002%
Co: ≤0.000001%
Cr: ≤0.000005%
Cu: ≤0.000001%
Fe: ≤0.00001%
Ge: ≤0.000005%
K: ≤0.00001%
Li: ≤0.000001%
Mg: ≤0.000005%
Mn: ≤0.000001%
Mo: ≤0.000005%
NH4+: ≤0.0002%
Na: ≤0.00005%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.000002%
Se: ≤0.0001%
Sr: ≤0.000002%
Ti: ≤0.00001%
Tl: ≤0.000005%
V: ≤0.000001%
Zn: ≤0.000005%
Zr: ≤0.00001%
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Determinação simultânea de ésteres de monocloropropanodiol e ésteres de glicidila em óleos vegetais por transesterificação ácida, cromatografia gasosa e espectrometria de massa.: Este estudo de Wang et al. apresenta um método de detecção de compostos prejudiciais em óleos vegetais utilizando ácido sulfúrico para transesterificação, seguido de análise GC-MS (Wang et al., 2022).
  • Avaliação de um ensaio aprimorado de hidrólise ácida-HPLC para o teor de acetil em quitina e quitosana.: Ng et al. desenvolveram um método de HPLC aprimorado para medir o teor de acetil em biopolímeros, utilizando ácido sulfúrico na hidrólise, a fim de garantir uma quantificação precisa (Ng et al., 2006).
Nota de análise
Teor (alcalimétrico): ≥ 98,0%
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Cloreto (Cl): ≤ 0,00001%
Nitrato (NO₃): ≤ 0,00002%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,00005%
Ag (prata): ≤ 0,000002%
Al (alumínio): ≤ 0,000005%
As (arsênico): ≤ 0,000001%
Ba (bário): ≤ 0,000005%
Be (berílio): ≤ 0,000001%
Bi (bismuto): ≤ 0,00001
Ca (cálcio): ≤ 0,00002%
Cd (cádmio): ≤ 0,000002%
Co (cobalto): ≤ 0,000001%
Cr (crômio): ≤ 0,000005%
Cu (cobre): ≤ 0,000001%
Fe (ferro): ≤ 0,00001
Ge (germânio): ≤ 0,000005%
K (potássio): ≤ 0,00001%
Li (lítio): ≤ 0,000001%
Mg (magnésio): ≤ 0,000005%
Mn (manganês): ≤ 0,000001%
Mo (molibdênio): ≤ 0,000005%
NH₄ (amônio): ≤ 0,0002%
Na (sódio): ≤ 0,00005%
Ni (níquel): ≤ 0,000002%
Pb (chumbo): ≤ 0,000002%
Se (selênio): ≤ 0,0001%
Sr (estrôncio): ≤ 0,000002%
Ti (titânio): ≤ 0,00001
Tl (tálio): ≤ 0,000005%
V (vanádio): ≤ 0,000001%
Zn (zinco): ≤ 0,000005%
Zr (zircônio): ≤ 0,00001
Substâncias redutoras de permanganato de potássio (como SO₂): ≤ 0,0002%
Resíduo na ignição: ≤ 0,0005%
Data de validade: vide o rótulo do produto
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Ácido sulfúrico for analysis EMPARTA&#174; ACS
Supelco
1.01833
Ácido sulfúrico
Sulfuric acid 10% EMPROVE&#174; EXPERT
SAFC
4.80704
Sulfuric acid 10%
Ácido sulfúrico for the determination of viscosity acc. to DIN EN ISO 307
Supelco
1.08131
Ácido sulfúrico
Conteúdo relacionado
Glass bottles are ideal for storing acids because they are inert and offer a long shelf life.