Documentos
F8775
Sigma-Aldrich
Formaldeído
for molecular biology, 36.5-38% in H2O
Sinônimo(s):
Formalina
About This Item
Fórmula linear:
HCHO
Número CAS:
Peso molecular:
30.03
Beilstein:
1209228
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.31
grau
for molecular biology
densidade de vapor
1.03 (vs air)
pressão de vapor
52 mmHg ( 37 °C)
forma
liquid
temperatura de autoignição
572 °F
contém
10-15% methanol
concentração
36.5-38% in H2O
técnica(s)
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
densidade
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
adequação
suitable for (use in Formaldehyde-Agarose Gel Electrophoresis of RNA)
aplicação(ões)
general analytical
genomic analysis
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
chave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O formaldeído, um produto químico incolor e de odor pungente, é amplamente utilizado em várias pesquisas biológicas e em laboratórios. Fornecido principalmente como uma solução de 37% (formalina), seus diversos usos variam desde a preservação do tecido e esterilização até a ação como desnaturante em eletroforese em gel de RNA. No entanto, é fundamental reconhecer seus possíveis riscos à saúde e lidar com as precauções apropriadas. Funções multifacetadas:
  • Conservante: A capacidade do formaldeído de inibir o crescimento microbiano o torna um conservante eficaz em amostras biológicas, evitando a deterioração e garantindo sua integridade para análises posteriores. Essa propriedade encontra aplicação em laboratórios médicos, museus e até mesmo em fluidos de embalsamamento.
  • Fixador: Na histologia, o formaldeído atua como um fixador, ligando as proteínas e preservando as estruturas dos tecidos para o exame microscópico. Isso permite que os pesquisadores visualizem detalhes anatômicos e componentes celulares com notável clareza.
  • Desnaturante: Nas técnicas de biologia molecular, como a eletroforese em gel de formaldeído-agarose, o formaldeído desnatura as moléculas de RNA, impedindo-as de formar estruturas secundárias e permitindo a separação com base no tamanho. Essa técnica é inestimável para estudar a expressão gênica e a integridade do RNA.
Aplicação
A solução de formaldeído foi usada para fixação de células e cortes de tecido. Ela foi usada em eletroforese em gel de agarose contendo formaldeído. O formaldeído é usado como um desnaturante em eletroforese em gel de agarose de RNA contendo formaldeído.
Características e benefícios
  • Versátil e adaptável para uma ampla variedade de aplicações laboratoriais e de pesquisa
  • Adequada para aplicações bioquímicas e de biologia molecular
Nota de análise
Testado para uso em eletroforese de RNA em gel de agarose contendo formaldeído.
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
133.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56.11 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Lun Zhao et al.
Nature communications, 10(1), 3640-3640 (2019-08-15)
Insight into high-resolution three-dimensional genome organization and its effect on transcription remains largely elusive in plants. Here, using a long-read ChIA-PET approach, we map H3K4me3- and RNA polymerase II (RNAPII)-associated promoter-promoter interactions and H3K9me2-marked heterochromatin interactions at nucleotide/gene resolution in rice.
RNA-dependent RNA Polymerase Assay for Hepatitis E Virus.
Nair VP et al.
Bio-protocol null
Farrell RE
RNA Methodologies: A Laboratory Guide for Isolation and Characterization (2010)
Burry RW
Immunocytochemistry: A Practical Guide for Biomedical Research (2009)
Yanwei Sha et al.
Molecular genetics & genomic medicine, 7(8), e807-e807 (2019-07-04)
Asthenozoospermia (AZS), also known as asthenospermia, is characterized by reduced motility of ejaculated spermatozoa and is detected in more than 40% of infertile patients. Because the proportion of progressive spermatozoa in severe AZS is <1%, severe AZS is an urgent
Protocolos
The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format