33304
Mininert® Valve, screw thread
for use with 24/400 mm thread, pkg of 12 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
white PTFE valve
embalagem
pkg of 12 ea
aplicação(ões)
environmental
compatibilidade
for use with 24/400 mm thread
Categorias relacionadas
Descrição geral
1. Push the green button to open the valve
2. Insert the needle through the septum and take sample
3. Remove the needle and push to close
Benefits include:
- PTFE construction for inertness. PTFE is useful when working when acids and organic solvents.
- Good sealing ability for containing most volalite liquids and gases at low pressures
- Mininert valves can be used at temperatures up to 105 °F.
- 0.036 in. (0.9 mm) opening accepts up to 20-gauge needle
Silicone septa, red
Aplicação
- calibration standards
- air- or moisture-sensitive fluids
- derivatizating reagents
- volatile chemicals
Outras notas
Informações legais
necessário, mas não fornecido
parte de substituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)