Documentos Principais
33310-U
Replacement septa for Mininert® valves
Replacement Mininert Septa, L × O.D. 0.308 in. × 3.175 mm (0.125 in.), pkg of 50 ea
Sinônimo(s):
Mininert Valve Septa Replacements
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
red silicone septa
embalagem
pkg of 50 ea
C × D.E.
0.308 in. × 3.175 mm (0.125 in.)
aplicação(ões)
environmental
Descrição geral
Replacement septa for Mininert® valves, used in Mininert® valves, is available for screw-cap and crimp-top vials.
Informações legais
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)