Documentos Principais
27300
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
silver steel (magnetic, with 5 mm center hole), PTFE/silicone, seal diam. × total thickness 20 mm × 3 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PTFE/silicone
silver steel (magnetic, with 5 mm center hole)
Características
closure type crimp seal
open center (5 mm opening)
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro da vedação × espessura total
20 mm × 3 mm
conector
thread for 20 mm
compatibilidade
for use with Carlo Erba HS500/HS800
technique used for SPME
Outras notas
For use with Carlo Erba HS 500 and HS 800 autosamplers
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)