SU860029
Headspace vial, flat top, flat bottom
volume 10 mL, clear glass vial (flat top), flat bottom, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm, long neck
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial (flat top)
Características
closure type crimp top vial
flat bottom
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm
volume
10 mL
conector
thread for 20 mm
Categorias relacionadas
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente