SU860102
Tampa de rosca magnética para frascos de headspace, rosca de 18 mm
PTFE-faced butyl septum (grey PTFE/red Butyl), septum thickness 1.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-faced butyl septum (grey PTFE/red Butyl)
stainless steel screw cap (magnetic, open-top, 8 mm center hole)
Características
closure type stainless steel hole cap
dureza
55 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
18 mm × 11 mm
espessura do septo
1.6 mm
conector
thread for 18 mm
Descrição geral
Outras notas
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)