SU860104
Vials, crimp top, for Thin Seal
volume 20 mL, clear glass vial (flat top), closure type, crimp top vial, O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Thin Seal Crimp-Top Vials
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial (flat top)
round bottom
descrição
(20 mm diameter, 0.125 in. height for thin septa)
Características
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
22.5 mm × 75.5 mm
volume
20 mL
conector
thread for 20 mm
compatibilidade
for use with CTC PAL
Descrição geral
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)