Documentos Principais
854979
Supelco
Crimp seal with PTFE/butyl septa
aluminum seal, open center (10mm opening), gray PTFE/butyl rubber, diam. × thickness 20 mm × 0.118 in., pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
aluminum seal
gray PTFE/butyl rubber
Características
open center (10mm opening)
dureza
50 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro × espessura
20 mm × 0.118 in.
compatibilidade
for use with 20mm crimp seal vials
Descrição geral
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa are for use with 20 mm crimp top vials. The PTFE/rubber septa are compatible with most organic solvents many organic solvents: acetic acid (<50%), acetonitrile, acetone, alcohols, DMSO, phenol and are not compatible with alkanes, benzene, carbon disulfide, chlorinated solvents and cyclohexane.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)