Documentos Principais
20654
Supelco
Discos sólidos de septos LB-2 Thermogreen®
diam. 11 mm ( 7/16 in.), pkg of 50 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115718
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
embalagem
pkg of 50 ea
Diâmetro
11 mm ( 7/16 in.)
compatibilidade
for use with Agilent/HP 5880, 5890, 6850, 6890
for use with PerkinElmer Sigma series, 900 & 990, 8000, AutoSystem, Clarus 500
for use with Varian 1078, 1079
for use with Varian SPI
for use with Varian capillary injectors
Descrição geral
O septo é um componente muito importante do sistema de injeção por seringa. Em geral, eles são fabricados com materiais elastoméricos e autovedantes, como borracha de silicone, neoprene ou fluoroelastômeros.[1] É adequado para introduzir convenientemente a amostra sem causar vazamento no sistema. Septos inadequados se decompõem nas condições de alta temperatura das entradas capilares, afetando os valores de referência e causando picos fantasma em um cromatograma.[2]
Uma versão melhorada em relação aos septos originais Thermogreen LB-1.
  • Baixíssimo vazamento em uma ampla faixa de temperaturas de entrada (100 °C a 350 °C)
  • Já condicionados, prontos para uso
  • Penetração mais fácil da agulha e alta tolerância a perfuração (ideal para amostradores automáticos)
  • Formulação de borracha exclusiva da Supelco
Aplicação
Os septos LB-2 Thermogreen® são adequados para as seguintes aplicações:
  • Para minimizar a extração sobre ou perda de analitos da fibra de microextração em fase sólida (SPME) do recipiente durante análises por GC-MS.[3]
  • Os septos termorresistentes são usados no instrumento de GC para evitar vazamentos do gás carreador, picos irrelevantes e contaminação por ftalatos.[4]
  • Os septos termorresistentes, juntamente com um protetor de agulha espesso, são usados em instrumentos de GC para evitar danos irreversíveis causados pela microsseringa.[5]
  • Também são usados nas portas de entrada de amostragem de cromatógrafos gasosos.[6]
Informações legais
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Abdullahi A Yusuf et al.
The Journal of experimental biology, 221(Pt 13) (2018-05-20)
One of the responses that honey bee workers can make in the event of queen loss is to develop into false queens. False queens are workers that exhibit both behavioural and physiological traits similar to those of a true queen.
Solid-phase microextraction (SPME) for rapid field sampling and analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Hook, Gary L., et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 21, 534-543 (2002)
Effect of periods of non-use on biofilter performance.
Martin, F. Jason, and Raymond C. Loehr.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 46, 539-546 (1996)
Robert L. Grob, PhD, Eugene F. Barry, PhD
Modern Practice of Gas Chromatography, 471-472 (2004)
Elefteria Psillakis et al.
Chemosphere, 54(7), 849-857 (2003-11-26)
The sonochemical degradation of aqueous solutions containing low concentrations of six phthalate esters at an ultrasonic frequency of 80 kHz has been investigated. Ultrasonic treatment was found capable of removing the four higher molecular mass phthalates (di-n-butyl phthalate, butylbenzyl phthalate