Documentos Principais
23207
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack), well opening 12.5 mm, pkg of 5 ea
Sinônimo(s):
POLY RACK FOR CHROM.VIALS 5/CS
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
red polypropylene rack
descrição
vial size: 2 mL
Características
positions 50 vials per rack
embalagem
pkg of 5 ea
suporte C × L × A
192 mm × 100 mm × 23 mm
abertura do poço
12.5 mm
compatibilidade
for use with 11-12 mm diameter vial (50 vials per rack)
Descrição geral
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)