Documentos Principais
23202
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack), well opening 17.1 mm, pkg of 5 ea
Sinônimo(s):
VIAL RACK, 17MM VIALS, 5/CS
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
red polypropylene rack
descrição
vial size: 7 mL
Características
positions 90 (vials per rack)
embalagem
pkg of 5 ea
suporte C × L × A
320 mm × 170 mm × 30 mm
abertura do poço
17.1 mm
compatibilidade
for use with 17 mm diameter vial (90 vials per rack)
Descrição geral
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Automated discovery of novel drug formulations using predictive iterated high throughput experimentation.
Filippo C
PLoS ONE, 5 (1), 8546-8546 (2010)