Documentos Principais
Z114227
Supelco
Hand-operated aluminum cap crimper
O.D. 11 mm
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.458,00
R$ 3.458,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.458,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
R$ 3.458,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
D.E.
11 mm
Descrição geral
  • Used to attach aluminum seals to bottles and vials with a crimp/serum finish
  • Cushioned ergonomic handle reduces hand fatigue
  • Labeled for quick size identification
  • Polished crimping jaws provide consistent sealing
  • 2 year warranty
Outras notas
Includes five inserts to provide a double-aggressive liner seal when used with open-top seals.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Hand crimper, adjustable Hand crimper, adjustable, for use with 20 mm crimp seals, pkg of 1 ea
22316-U
Hand crimper, adjustable
Crimpers Hand crimper, for use with 20mm seals, pkg of 1 ea
33280-U
Crimpers
Vial Decapper, pliers-type for use with 20mm crimp seals, pkg of 1 ea
33283
Vial Decapper, pliers-type