Documentos
23201
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack), well opening 23.1 mm, pkg of 5 ea
Sinônimo(s):
VIAL RACK,21MM-23MM VIALS 5/CS
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
red polypropylene rack
descrição
vial size: 15-22 mL
Características
positions 36 vials per rack
embalagem
pkg of 5 ea
suporte C × L × A
320 mm × 90 mm × 30 mm
abertura do poço
23.1 mm
compatibilidade
for use with 21-23 mm diameter vial (36 vials per rack)
Descrição geral
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Artigos
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.