Documentos Principais
Z359041
Sigma-Aldrich
Rack for Nalgene® cryogenic vials
Holds 25 vials in a staggered array
Sinônimo(s):
cryogenic vial storage, cryovial rack
Selecione um tamanho
4 EA
R$ 1.831,00
R$ 1.831,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
4 EA
R$ 1.831,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.22
R$ 1.831,00
Previsão de entrega em29 de maio de 2025
Materiais
polycarbonate
Características
autoclavable
Holds 25 x vials
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 5030-0505
técnica(s)
cryopreservation: suitable
cor
blue
Descrição geral
Accept all Nalgene cryogenic vials. Bottom of each well interlocks with vial, allowing one-hand manipulation.
Wider spacing for easier manipulation
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)