Documentos Principais
19139-U
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), blunt tip stainless steel needle (point style 3), for use with 2.5μL-100μL syringe
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
tamanho da agulha
22s ga
descrição
blunt tip (stainless steel)
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 7770-01
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
2.5-100 μL
compatibilidade
for use with 2.5μL-100μL syringe
for use with Rheodyne Injection Valves
Descrição geral
Hamilton® needles for RN syringes are equipped with 90° blunt tips which have chamfered and polished edges that eliminate damage to the valve′s rotor seal and stator face. This style also can be used for pipetting of liquids.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)