Documentos Principais
20782
Hamilton® GASTIGHT® syringe, 1700 series, removable needle
1705RN, volume 50 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
glass body
tamanho da agulha
22s ga (bevel tip)
Características
removable needle RN
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80930
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
50 μL
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)