Documentos Principais
26273-U
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 115 mm × 0.63 mm, point style, 2
Sinônimo(s):
Luer Lock Needles
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
23 ga
descrição
NLL-11.5/23
Características
point style 2
embalagem
pkg of 5 ea
fabricante/nome comercial
SGE 39811
agulha C × D.E.
115 mm × 0.63 mm
conector
luer lock
Descrição geral
SGE Needles for luer lock syringes are preferred for manual injection where piercing the septum in exactly the same place is difficult. The beveled tip is designed for optimum septum penetration and prevention of septum coring. Bevel tip needles are also known as point style 2.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)