Merck
Seringas Hamilton
Seringa Hamilton®, série 700
As seringas de vidro Hamilton proporcionam o melhor desempenho possível para análises confiáveis, graças aos seus materiais de qualidade e à mão de obra especializada. A Hamilton oferece a mais abrangente linha de seringas padrão e personalizadas. As seringas Hamilton são fabricadas de modo a garantir uma exatidão de ±1% do volume nominal e precisão de 1%, conforme medido a 80% do volume total da escala. O design das dimensões do barril e do êmbolo garante altos níveis de exatidão e precisão.
Leia mais sobre
Seringas herméticas Hamilton
As seringas herméticas são projetadas para dispensar líquidos e gases, apresentando uma vedação sem vazamentos criada por uma ponta de êmbolo de PTFE usinada com precisão. O encaixe firme da ponta garante uma limpeza eficaz do barril da seringa, eliminando qualquer amostra remanescente. Essa característica é útil ao trabalhar com amostras heterogêneas, pois minimiza o risco de formação de depósitos e a possibilidade de o êmbolo ficar preso. Essa série de seringas é ideal para dispensar volumes de 100 μL a 100 mL.
Seringas de microlitros Hamilton
As seringas de microlitros são projetadas especificamente para uso com líquidos, apresentando um êmbolo de aço inoxidável encaixado manualmente e um barril de seringa com orifício fino. Essas seringas são perfeitas para o manuseio de amostras homogêneas que não tendem a precipitar ou se ligar ao vidro.
Seringas de TLC Hamilton
As seringas de cromatografia em camada delgada (TLC) possuem agulhas revestidas com um revestimento de PTFE em um comprimento de 3/4" a partir da ponta. O revestimento reduz a tensão superficial entre a agulha e o líquido, tornando-a ideal para a dispensação localizada e reprodutível de amostras. A seringa de TLC é fornecida em duas opções: como uma agulha fixa (SNTLC) ou como uma agulha de substituição que pode ser encaixada em uma seringa com agulha removível (RN) padrão.
Seringas SampleLock Hamilton
Com as seringas SampleLock Hamilton, você pode coletar, armazenar, transportar e analisar amostras líquidas ou gasosas com segurança, pois elas evitam a perda por evaporação e a contaminação ambiental. Essas seringas estão disponíveis em vários tamanhos, variando de 50 μL a 100 mL. Essas seringas apresentam uma válvula de torção de fácil manuseio e um batente traseiro positivo que evita de forma eficaz a perda de amostras e o rompimento do êmbolo. Além disso, a válvula SampleLock está equipada com adaptadores rosqueados luer lock macho e luer lock fêmea opcionais, garantindo a compatibilidade com vários conectores e acessórios.