Documentos Principais
19136-U
Hamilton® needles for RN syringes
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), bevel tip stainless steel needle, pkg of 6 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
bevel tip stainless steel needle
tamanho da agulha
22s ga
descrição
bevel tip (stainless steel)
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 7779-03
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
250-10000 μL
compatibilidade
for use with 250μL-10000μL
Descrição geral
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)