Documentos
Z288993
Hamilton® needles for RN syringes
volume 2.5-100 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
22 ga
Características
needle bevel tip
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 7758-01
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
2.5-100 μL
Categorias relacionadas
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.