Documentos Principais
G005342
HPLC Analysis of Phenylalanine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T (Formic Acid Mobile Phase Additive)
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water; [B] methanol; [C] formic acid; (30:70:0.02, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 205 nm
injection: 10 μL
sample: 300 μg /mL in 30:70 water:methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
life science and biopharma
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descrição
    L-Phenylalanine, ≥99.0% (NT)
    D-Phenylalanine, puriss., ≥99.0% (NT)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)