11022AST
Astec® CHIROBIOTIC® V Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coluna de HPLC quiral Astec® CHIROBIOTIC® V, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L88
descrição
HPLC Column
linha de produto
Astec®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Astec®
Parâmetros
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matriz
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
vancomycin phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
Faixa de pH operacional
3.5-7.0
técnica de separação
chiral
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Fase ligada: Vancomicina
- Escala de pH operacional: 3,5-7,0
- Diâmetro de partícula: 5, 10 ou 16 μm
- Tamanho de poro: 100 Å (CHIROBIOTIC® V) ou 200 Å (CHIROBIOTIC® V2)
Informações legais
Aplicação
Padrão
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
This study demonstrates the analysis of Warfarin in plasma samples utilizing chiral and achiral (reversed-phase) LC-MS and effective sample prep to remove endogenous phospholipids
Chromatograms
suitable for GCapplication for HPLCActive Filters