Documentos Principais
G004337
HPLC Analysis of Beta-Receptor Agonist Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm, 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: 15 mM ammonium formate in methanol
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 220 nm
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
clinical
forensics and toxicology
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descrição
    Clenbuterol hydrochloride, ≥95%
    (±)-Metoprolol (+)-tartrate salt, ≥98% (titration), powder
    (±)-Sotalol hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
    Atenolol, ≥98% (TLC), powder
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)