Documentos Principais
G004543
HPLC Analysis of Isoproterenol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; [C] acetic acid; [D] triethylamine; (55:45:0.3:0.2, A:B:C:D)
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 5 mg/mL in methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descrição
    (±)-Isoproterenol hemisulfate salt
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)