Documentos Principais
Z331805
BRAND® dropping pipettes
capacity 5 mL, with integrated bellows
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 337,00
R$ 337,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 337,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 337,00
Check Cart for Availability
Materiais
PE-LD
esterilidade
non-sterile
Características
graduations 1 mL
graduations
with integrated bellows
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
BRAND
Comprimento
194 mm
capacidade
5 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
Outras notas
BR125420 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)