Documentos Principais
CLS7095D5X
Corning® disposable Pasteur pipettes, bulk pack, non-sterile, unplugged
size 5.75 in., borosilicate
Sinônimo(s):
pipettes, serological pipets, serological pipettes
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.04
Materiais
borosilicate glass
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 1000 ea
pack of 200 ea
fabricante/nome comercial
Corning 7095D-5X
tamanho
5.75 in.
aplicação(ões)
PFAS testing
Descrição geral
  • Corning® disposable Pasteur pipettes are made of sturdy and optically clear borosilicate glass.
  • Single-use pipettes prevent the risk of cross-contamination of valuable specimens or laboratory reagents.
  • Feature a constriction one inch below the top to facilitate plugging.
  • Ideal for use in non-volumetric transfer work in bacteriology, immunology, hematology, and serology studies, as well as blood bank and clinical chemistry procedures.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.