Documentos Principais
HS206371A
Transfer Pipette
working volume 1 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
Sinônimo(s):
Disposable Transfer Pipette
Selecione um tamanho
500 EACH
R$ 361,00
R$ 361,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 EACH
R$ 361,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
R$ 361,00
Check Cart for Availability
Materiais
polyethylene
esterilidade
non-sterile
Características
graduations 0.25 mL
embalagem
pack of 500 ea (bulk packed)
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS206371A
capacidade
5 mL
volume de trabalho
1 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Características e benefícios
  • 1 mL working volume (5 mL volume) x 150 mm L, .25 mL graduations
  • Bulk packed in a handy dispenser box
  • Disposable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)