Z331775
BRAND® dropping pipettes
capacity 1.8 mL, with integrated pipetting bulb
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
PE-LD
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
graduations
with integrated pipetting bulb
embalagem
pack of 250
pkg of 250
fabricante/nome comercial
BRAND 125400
Comprimento
98 mm
capacidade
1.8 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
Outras notas
BR125400 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)