Z135003
Transfer pipette, polyethylene
general purpose, standard, bulb draw 3.2 mL, non-sterile
Sinônimo(s):
liquid transfer tool, plastic pipette
Selecione um tamanho
R$ 455,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 455,00
Produtos recomendados
Materiais
polyethylene
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
embalagem
pack of 500
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
Comprimento
150 mm
desenho do bulbo
3.2 mL
diâmetro da haste
7.8 mm
aplicação(ões)
PFAS testing
Categorias relacionadas
Descrição geral
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Embalagem
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.