BR747765
BRAND® pipette
withdraw volume 2 mL (including bulb), graduations, 0.5 mL, drop quantity 22 - 26 per mL
Sinônimo(s):
Pasteur Pipettes, Pipettes, Plastics
Selecione um tamanho
R$ 689,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 689,00
Previsão de entrega em29 de março de 2025
Produtos recomendados
Materiais
PE-LD
esterilidade
non-sterile
Características
graduations 0.5 mL
embalagem
pkg of 500 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 747765
withdraw volume measuring range
2 mL (including bulb)
Comprimento
153 mm
capacidade
2.0 mL
ponta D.E.
3.3 mm
Descrição geral
Please note: can be sterilized by gas or γ-irradiation
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)