Documentos Principais
BR747770
BRAND® pipette
withdraw volume 7 mL (including bulb), graduations: no, drop quantity 25 per mL
Sinônimo(s):
Pasteur Pipettes, Pipettes, Plastics
Selecione um tamanho
500 EA
R$ 1.248,00
R$ 1.248,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 EA
R$ 1.248,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 1.248,00
Check Cart for Availability
Materiais
low-density polyethylene
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
embalagem
pack of 500
pkg of 500 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 747770
withdraw volume measuring range
7 mL (including bulb)
Comprimento
147 mm
capacidade
4 mL
ponta D.E.
3.2 mm
Descrição geral
Disposable. Very good reproducibility of the number of drops per mL. Ideal for aliquots. Can be deep-frozen in filled state or changed into a closed vessel by heat-sealing the tip. The integrated pipetting bulb depresses easily, minimize fatigue from frequent pipetting.
Please note: can be sterilized by gas or γ-irradiation
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)