Documentos Principais
T9632
Sigma-Aldrich
Trizma® succinate
Sinônimo(s):
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol succinate, Di(tris[hydroxymethyl]aminomethane) succinate, Tris succinate, Tris(hydroxymethyl)aminomethane succinate
About This Item
Fórmula linear:
[NH2C(CH2OH)3]2 · C4H6O4
Número CAS:
Peso molecular:
360.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (titration)
forma
crystalline powder
solubilidade
water: 1 g/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/2C4H11NO3.C4H6O4/c2*5-4(1-6,2-7)3-8;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*6-8H,1-3,5H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
chave InChI
CFJZQNZZGQDONE-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3