M6930
Mycoplasma enrichment supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Mycoplasma supplement
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
forma
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
adequação
mycoplasma
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Horse serum: 20.00ml
Yeast extract (25% w/v solution): 10.00ml
Thallous acetate: 25.00mg
Penicillin G: 20,000 IU
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.