A9528
Anfotericina B solubilizada
powder, suitable for cell culture, BioXtra
Sinônimo(s):
Anfotericina B, Fungizone
About This Item
Produtos recomendados
product name
Anfotericina B solubilizada, powder, γ-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
espectro de atividade do antibiótico
fungi
yeast
Modo de ação
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,9-7+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
chave InChI
APKFDSVGJQXUKY-INPOYWNPSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Componentes
Atenção
Nota de preparo
Soluções aquosas não podem ser esterilizadas por filtração devido a sua baixa solubilidade. Se reconstituída em água estéril, não há a necessidade de esterilização por filtração.
Também é solúvel em DMSO (30-40 mg/ml) e em dimetilformamida (2-4 mg/ml).
Outras notas
Somente componentes do kit
- Amphotericin B ~ 45 %
- Sodium deoxycholate ~ 35 %
- Sodium phosphate balance
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic