Documentos
N6005
Sigma-Aldrich
βDinucleotídeo de β-nicotinamida e adenina, reduzido
≥94% (HPLC)
Sinônimo(s):
ββ-DPNH, ββ-NADH, DPNH, Dinucleotídeo de difosfopiridina, forma reduzida, NADH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H27N7Na2O14P2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
709.40 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
Ensaio
≥94% (HPLC)
≥94% (spectrophotometric assay)
forma
powder
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
chave InChI
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
Aplicação
Como reagente, o NADH pode ser usado em ensaios de ciclagem de enzimas para amplificar a detecção da atividade de enzimas ou metabólitos biologicamente relevantes presentes em baixas concentrações.
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced (NADH) comprise a coenzyme redox pair (NAD+:NADH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. In addition to its redox function, NAD+/NADH is a donor of ADP-ribose units in ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferases; poly(ADP-ribose) polymerases ) reactions and a precursor of cyclic ADP-ribose (ADP-ribosyl cyclases).
Ações bioquímicas/fisiológicas
O NADH é uma coenzima que funciona como um doador de elétrons regenerante em processos catabólicos, inclusive glicólise, β-oxidação e o ciclo de ácido cítrico (ciclo de Krebs, ciclo de TCA). Ela participa em eventos de sinalização celular também, por exemplo, como substrato das poli (ADP-ribose) polimerases (PARPs) durante a resposta ao dano ao DNA. As sirtuínas dependentes de NAD+/NADH desempenham papéis fundamentais nas respostas ao estresse durante eventos que envolvem o metabolismo energético, com implicações na biologia de cânceres, diabetes e doenças neurodegenerativas.
Como reagente, o NADH pode ser usado em ensaios de ciclagem de enzimas para amplificar a detecção da atividade de enzimas ou metabólitos biologicamente relevantes presentes em baixas concentrações.
Embalagem
Embalado com base no peso sólido.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Cytochemical localization of H2O2 in biological tissues.
E Ann Ellis et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 196, 3-12 (2002-08-03)
Karina S Kanamori et al.
Bio-protocol, 8(14) (2018-08-14)
Current studies on the age-related development of metabolic dysfunction and frailty are each day in more evidence. It is known, as aging progresses, nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) levels decrease in an expected physiological process. Recent studies have shown that a
Luís Rato et al.
Biochimica et biophysica acta, 1837(3), 335-344 (2013-12-24)
Pre-diabetes, a risk factor for type 2 diabetes development, leads to metabolic changes at testicular level. Peroxisome proliferator-activated receptor γ coactivator 1 α (PGC-1α) and Sirtuin 3 (Sirt3) are pivotal in mitochondrial function. We hypothesized that pre-diabetes disrupts testicular PGC-1α/Sirt3
Juraj Ahel et al.
eLife, 9 (2020-06-24)
RNF213 is the major susceptibility factor for Moyamoya disease, a progressive cerebrovascular disorder that often leads to brain stroke in adults and children. Characterization of disease-associated mutations has been complicated by the enormous size of RNF213. Here, we present the
Shin-Ichiro Imai
Biochimica et biophysica acta, 1804(8), 1584-1590 (2009-11-10)
SIR2 (silent information regulator 2) proteins, now called "sirtuins," are an evolutionarily conserved family of NAD-dependent protein deacetylases/ADP-ribosyltransferases. Sirtuins have recently attracted major attention in the field of aging research, and it has been demonstrated that SIR2 and its orthologs