51492C
Glasgow′s Modified Eagle′s Medium
Sinônimo(s):
Glasgow Minimum Essential Medium
About This Item
Produtos recomendados
descrição
GMEM, with 800 mg/L glycine, with 2750 mg/L sodium bicarbonate, with 110 mg/L sodium pyruvate, without ferric nitrate, without L-glutamine
for research or for further manufacturing use
esterilidade
sterile
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
componentes
L-glutamine: no
sodium pyruvate: 110 mg/L
phenol red: 17 mg/L
NaHCO3: 2750 mg/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
geralmente comprado junto com este produto
suplemento
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1